Methyl-2,4-dihydroxybenzoate 97
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,4-Dihydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl 2,4-dihydroxybenzoate
B24757.14 B24757.22
B24757.14EA 35.4 EUR
B24757.14 B24757.22
Methyl-2,4-dihydroxybenzoate 97
Methyl-2,4-dihydroxybenzoate
Purity: 97% CAS No.: 2150-47-2 Molecular Formula: C8H8O4 Formula Weight: 168.15 Melting Point: 116-119° MDL No.: MFCD00002276
Formule: C₈H₈O₄
MW: 168.15 g/mol
Kookpunt: 300
Smeltpunt: 116…119 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002276
CAS nummer: 2150-47-2
EINECS: 218-428-3