2,4,6-Triphenylaniline ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
B24871.03
B24871.06
B24871.14
B24871.03EA
84.3
EUR
B24871.03
B24871.06
B24871.14
2,4,6-Triphenylaniline ≥98%
2,4,6-Triphenylaniline
Purity: 98%
CAS No.: 6864-20-6
Molecular Formula: C24H19N
Formula Weight: 321.43
Melting Point: 122-125°
MDL No.: MFCD00012371
Formule:
C₂₄H₁₉N Smeltpunt: 122…125 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00012371 CAS nummer: 6864-20-6 |