4-Bromo-2-chlorobenzenesulphonyl chloride 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
4-Bromo-2-chlorobenzene-1-sulphonyl chloride
B24913.06
B24913.14
B24913.22
B24913.06EA
59.4
EUR
B24913.06
B24913.14
B24913.22
4-Bromo-2-chlorobenzenesulphonyl chloride 96%
4-Bromo-2-chlorobenzenesulphonyl chloride
Purity: 96%
CAS No.: 351003-52-6
Molecular Formula: C6H3BrCl2O2S
Formula Weight: 289.96
Melting Point: 76-81°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD03094630
Formule:
C₆H₃BrCl₂O₂S Smeltpunt: 76…81 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03094630 CAS nummer: 351003-52-6 UN: 3261 ADR: 8,II |