5-Amino-4,6-dichloropyrimidine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4,6-Dichloropyrimidin-5-ylamine
B24985.06 B24985.14
B24985.06EA 153 EUR
B24985.06 B24985.14
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine ≥98%
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Purity: 98+% CAS No.: 5413-85-4 Molecular Formula: C4H3Cl2N3 Formula Weight: 164.00 Odour: Irritating Melting Point: 143-146° Beilstein Reference: 126885 MDL No.: MFCD00006108
Formule: C₄H₃Cl₂N₃
MW: 163.99 g/mol
Kookpunt: 262
Smeltpunt: 143…146 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006108
CAS nummer: 5413-85-4
EINECS: 226-503-7