2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B25071.06
B25071.14
B25071.06EA
60.1
EUR
B25071.06
B25071.14
2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde ≥98%
2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 94569-84-3
Molecular Formula: C7H4BrFO
Formula Weight: 203.01
Flash Point: 87°(190°F)
Melting Point: 51-56°
MDL No.: MFCD00142872
Formule:
C₇H₄BrFO Smeltpunt: 51…56 °C Vlampunt: 87 °C (190 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00142872 CAS nummer: 94569-84-3 |