Trimethylsulphonium bromide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Trimethylsulphoniumbromide
B25098.14
B25098.22
B25098.36
B25098.14EA
60.8
EUR
B25098.14
B25098.22
B25098.36
Trimethylsulphonium bromide ≥98%
Trimethylsulphonium bromide
Purity: 98%
CAS No.: 3084-53-5
Molecular Formula: (CH3)3SBr
Formula Weight: 157.07
Melting Point: 203° subl.
MDL No.: MFCD00051367
Formule:
C₃H₉BrS Dichtheid: 1,67 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00051367 CAS nummer: 3084-53-5 |