α-Bromo-3-nitro-p-toluic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
4-(Bromomethyl)-3-nitrobenzoic acid
B25255.03
B25255.06
B25255.14
B25255.03EA
33.1
EUR
B25255.03
B25255.06
B25255.14
α-Bromo-3-nitro-p-toluic acid ≥97%
α-Bromo-3-nitro-p-toluic acid
Purity: 97%
CAS No.: 55715-03-2
Molecular Formula: C8H6BrNO4
Formula Weight: 260.05
Melting Point: 128-133°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00216575
Formule:
C₈H₆BrNO₄ Smeltpunt: 128…133 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00216575 CAS nummer: 55715-03-2 UN: 3261 ADR: 8,III |