4-Bromo-2-methylphenyl isothiocyanate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
B25296.06 B25296.14
B25296.06EA 87.6 EUR
B25296.06 B25296.14
4-Bromo-2-methylphenyl isothiocyanate ≥98%
4-Bromo-2-methylphenyl isothiocyanate
Purity: 98% CAS No.: 19241-38-4 Molecular Formula: C8H6BrNS Formula Weight: 228.12 Melting Point: 44-46° Boiling Point: 129-130°/3mm UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00041087
Formule: C₈H₆BrNS
Kookpunt: 129…130 °C (3 mmHg)
Smeltpunt: 44…46 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041087
CAS nummer: 19241-38-4
EINECS: 242-907-6
UN: 2923
ADR: 8,III