4-Bromo-m-toluonitrile ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
B25377.03
B25377.06
B25377.14
B25377.03EA
29.8
EUR
B25377.03
B25377.06
B25377.14
4-Bromo-m-toluonitrile ≥98%
4-Bromo-m-toluonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 41963-20-6
Molecular Formula: C8H6BrN
Formula Weight: 196.05
Flash Point: 96°(205°F)
Melting Point: 52-54°
Boiling Point: 129-130°/5mm
Beilstein Reference: 2354972
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00031538
Formule:
C₈H₆BrN MW: 196.05 g/mol Kookpunt: 129…130 °C (5 mmHg) Smeltpunt: 52…54 °C Vlampunt: 96 °C (205 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00031538 CAS nummer: 41963-20-6 UN: 3439 ADR: 6.1 III |