1-Bromo-5-chloro-2-iodobenzene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B25409.14 B25409.06
B25409.14EA 162 EUR
B25409.14 B25409.06
1-Bromo-5-chloro-2-iodobenzene ≥98%
1-Bromo-5-chloro-2-iodobenzene
Purity: 98% CAS No.: 31928-44-6 Molecular Formula: C6H3BrClI Formula Weight: 317.36 MDL No.: MFCD00672944
Formule: C₆H₃BrClI
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00672944
CAS nummer: 31928-44-6