1-Methylbenzimidazole ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Methyl-1H-benzimidazole
B25472.06 B25472.14
B25472.06EA 70.2 EUR
B25472.06 B25472.14
1-Methylbenzimidazole ≥99%
1-Methylbenzimidazole
Purity: 99% CAS No.: 1632-83-3 Molecular Formula: C8H8N2 Formula Weight: 132.17 Melting Point: 59-62° Boiling Point: 154°/12mm MDL No.: MFCD00192275
Formule: C₈H₈N₂
Kookpunt: 154 °C (12 mmHg)
Smeltpunt: 59…62 °C
Dichtheid: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00192275
CAS nummer: 1632-83-3