3,5-Dibromobenzaldehyde ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B25495.06
B25495.14
B25495.06EA
96
EUR
B25495.06
B25495.14
3,5-Dibromobenzaldehyde ≥98%
3,5-Dibromobenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 56990-02-4
Molecular Formula: C7H4Br2O
Formula Weight: 263.93
Melting Point: 89-93°
Beilstein Reference: 2573432
Formule:
C₇H₄Br₂O Smeltpunt: 89…93 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00156887 CAS nummer: 56990-02-4 |