Indole-5-carbaldehyd ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B25517.03
B25517.06
B25517.03EA
35.7
EUR
B25517.03
B25517.06
Indole-5-carbaldehyd ≥98%
Indole-5-carbaldehyd
Purity: 98%
CAS No.: 1196-69-6
Molecular Formula: C9H7NO
Formula Weight: 145.16
Melting Point: 96-100°
MDL No.: MFCD02093664
Formule:
C₉H₇NO Smeltpunt: 96…100 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02093664 CAS nummer: 1196-69-6 |