Natriumhydrogeensulfaat, anhydrous 90+% remainder mainly sodium sulphate
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Sodium bisulphate
B25587.0B B25587.0I B25587.30
B25587.0BEA 60.7 EUR
B25587.0B B25587.0I B25587.30
Natriumhydrogeensulfaat, anhydrous 90+% remainder mainly sodium sulphate
Natriumhydrogeensulfaat
Purity: 90+% CAS No.: 7681-38-1 Molecular Formula: NaHSO4 Formula Weight: 120.06 Odour: Odourless pH: 1.0 Melting Point: 177-180° Merck Reference: 14,8586 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00003531
Formule: HNaO₄S
Smeltpunt: 177…180 °C
Dichtheid: 2,435
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003531
CAS nummer: 7681-38-1
EINECS: 231-665-7
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,8586