5-Phenyl-1H-tetrazole ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B25664.14 B25664.22
B25664.14EA 48.5 EUR
B25664.14 B25664.22
5-Phenyl-1H-tetrazole ≥99%
5-Phenyl-1H-tetrazole
Purity: 99% CAS No.: 18039-42-4 Molecular Formula: C7H6N4 Formula Weight: 146.15 Odour: Odourless Melting Point: ca 215° dec. MDL No.: MFCD00022388
Formule: C₇H₆N₄
Kookpunt: 331 °C (1013 hPa)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00022388
CAS nummer: 18039-42-4
EINECS: 241-950-8