5-Bromo-o-anisidine ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 5-Bromo-2-anisidine, 5-Bromo-2-methoxyaniline, 2-Amino-4-bromoanisole
B25693.06 B25693.14
B25693.06EA 94.4 EUR
B25693.06 B25693.14
5-Bromo-o-anisidine ≥97%
5-Bromo-o-anisidine
Purity: 97% CAS No.: 6358-77-6 Molecular Formula: C7H8BrNO Formula Weight: 202.05 Melting Point: 94-96° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD04037882
Formule: C₇H₈BrNO
MW: 202.05 g/mol
Smeltpunt: 94…96 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04037882
CAS nummer: 6358-77-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III