2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H25748.03
H25748.06
H25748.03EA
111
EUR
H25748.03
H25748.06
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine ≥97%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 97%
CAS No.: 175205-81-9
Molecular Formula: C6H3BrF3N
Formula Weight: 226.00
Flash Point: 73°(164°F)
Refractive Index: 1.4780
Boiling Point: 84-85°/14mm
MDL No.: MFCD00153085
Formule:
C₆H₃BrF₃N Kookpunt: 84…85 °C (14 mmHg) Dichtheid: 1,83 Vlampunt: 73 °C (164 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00153085 CAS nummer: 175205-81-9 |