2-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridine ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H25749.03 H25749.06
H25749.03EA 114 EUR
H25749.03 H25749.06
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridine ≥97%
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 97% CAS No.: 189278-27-1 Molecular Formula: C6H3BrF3N Formula Weight: 226.00 Melting Point: 48-51° Boiling Point: 78-79°/14mm MDL No.: MFCD00153087
Formule: C₆H₃BrF₃N
MW: 226 g/mol
Kookpunt: 78…79 °C (14 mmHg)
Smeltpunt: 48…51 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00153087
CAS nummer: 189278-27-1