(1-Butyl)triphenylphosphonium chloride
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Butyltriphenylphosphonium chloride
H25796.14 H25796.22
H25796.14EA 59 EUR
H25796.14 H25796.22
(1-Butyl)triphenylphosphonium chloride
(1-Butyl)triphenylphosphonium chloride
CAS No.: 13371-17-0 Molecular Formula: C22H24ClP Formula Weight: 354.86 Melting Point: 225-228° UN No.: 3464 MDL No.: MFCD00040546
Formule: H₃C(CH₂)₃P(C₆H₅)₃Cl
Smeltpunt: 225…228 °C
Vlampunt: >270 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040546
CAS nummer: 13371-17-0
EINECS: 236-443-3
UN: 3464
ADR: 6.1,III