2,4-Dimethoxypyrimidine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H25799.06 H25799.03
H25799.06EA 85 EUR
H25799.06 H25799.03
2,4-Dimethoxypyrimidine ≥98%
2,4-Dimethoxypyrimidine
Purity: 98+% CAS No.: 3551-55-1 Molecular Formula: C6H8N2O2 Formula Weight: 140.14 Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.502 Melting Point: 17° Boiling Point: 204-205° MDL No.: MFCD00056028
Formule: C₆H₈N₂O₂
MW: 140.14 g/mol
Kookpunt: 204…205 °C
Smeltpunt: 17 °C
Dichtheid: 1.1501
Vlampunt: 93 °C (199 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00056028
CAS nummer: 3551-55-1