2-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H25822.06 H25822.03
H25822.06EA 301 EUR
H25822.06 H25822.03
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine ≥98%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 98% CAS No.: 175205-82-0 Molecular Formula: C6H3BrF3N Formula Weight: 226.00 Flash Point: 29°(84°F) Melting Point: 37-39° Boiling Point: 76°/8mm MDL No.: MFCD00153084
Formule: C₆H₃BrF₃N
Kookpunt: 76 °C (8 mmHg)
Smeltpunt: 37…39 °C
Vlampunt: 29 °C (84 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00153084
CAS nummer: 175205-82-0
UN: 2926
ADR: 4.1,III
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable