2-Amino-5-phenylpyridine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Phenylpyridin-2-amine, 5-Phenyl-2-pyridylamine
H26002.MD H26002.03
H26002.MDEA 51.2 EUR
H26002.MD H26002.03
2-Amino-5-phenylpyridine 97%
2-Amino-5-phenylpyridine
Purity: 97% CAS No.: 33421-40-8 Molecular Formula: C11H10N2 Formula Weight: 170.21 Melting Point: 133-137° MDL No.: MFCD01692452
Formule: C₁₁H₁₀N₂
Smeltpunt: 133…137 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01692452
CAS nummer: 33421-40-8