6-Fluoro-m-toluonitrile ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H26166.03
H26166.06
H26166.03EA
16.1
EUR
H26166.03
H26166.06
6-Fluoro-m-toluonitrile ≥99%
6-Fluoro-m-toluonitrile
Purity: 99%
CAS No.: 64113-84-4
Molecular Formula: C8H6FN
Formula Weight: 135.14
Flash Point: 94°(201°F)
Melting Point: 49-52°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00134542
Formule:
C₈H₆FN Smeltpunt: 49…52 °C Vlampunt: 94 °C (201 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00134542 CAS nummer: 64113-84-4 UN: 3439 ADR: 6.1,III |