2,5-Dibromothiazole ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H26909.06
H26909.14
H26909.06EA
124
EUR
H26909.06
H26909.14
2,5-Dibromothiazole ≥97%
2,5-Dibromothiazole
Purity: 97%
CAS No.: 4175-78-4
Molecular Formula: C3HBr2NS
Formula Weight: 242.92
Melting Point: 47-49°
MDL No.: MFCD00016891
Formule:
C₃HBr₂NS Smeltpunt: 47…49 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00016891 CAS nummer: 4175-78-4 |