3-Iodopyridine-2-carbonitrile 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
3-Iodopicolinonitrile, 2-Cyano-3-iodopyridine
H26963.MD
H26963.03
H26963.MDEA
82.7
EUR
H26963.MD
H26963.03
3-Iodopyridine-2-carbonitrile 95%
3-Iodopyridine-2-carbonitrile
Purity: 95%
CAS No.: 827616-52-4
Molecular Formula: C6H3IN2
Formula Weight: 230.01
Melting Point: 98-100°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD09037451
Formule:
C₆H₃IN₂ Smeltpunt: 98…100 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD09037451 CAS nummer: 827616-52-4 UN: 3439 ADR: 6.1,III |