2,6-Dimethoxyaniline ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H27139.03 H27139.06
H27139.03EA 92.3 EUR
H27139.03 H27139.06
2,6-Dimethoxyaniline ≥97%
2,6-Dimethoxyaniline
Purity: 97% CAS No.: 2734-70-5 Molecular Formula: C8H11NO2 Formula Weight: 153.18 Odour: Characteristic Melting Point: 76-78° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00053934
Formule: C₈H₁₁NO₂
MW: 153.18 g/mol
Smeltpunt: 76…78 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00053934
CAS nummer: 2734-70-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III