1-Butyl-2,3-dimethylimidazoliumtetrafluoroborate ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium Tetrafluoroborate, [BDiMIM] [BF4]
H27141.06 H27141.18
H27141.06EA 47.3 EUR
H27141.06 H27141.18
1-Butyl-2,3-dimethylimidazoliumtetrafluoroborate ≥99%
1-Butyl-2,3-dimethylimidazoliumtetrafluoroborate
Purity: 99% CAS No.: 402846-78-0 Molecular Formula: C9H17F4N2B Formula Weight: 240.05 MDL No.: MFCD03427618
Formule: C₉H₁₇BF₄N₂
Dichtheid: 1,198
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03427618
CAS nummer: 402846-78-0