1-Hexyl-3-methylimidazolium chloride ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
H27178.06 H27178.18
H27178.06EA 32.9 EUR
H27178.06 H27178.18
1-Hexyl-3-methylimidazolium chloride ≥98%
1-Hexyl-3-methylimidazolium chloride
Purity: 98% CAS No.: 171058-17-6 Molecular Formula: C10H19N2Cl Formula Weight: 202.72 Refractive Index: 1.5165
Formule: C₁₀H₁₉ClN₂
Smeltpunt: –85 °C
Dichtheid: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03093289
CAS nummer: 171058-17-6