2-Bromoisonicotinonitrile ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H27191.03 H27191.06
H27191.03EA 93.4 EUR
H27191.03 H27191.06
2-Bromoisonicotinonitrile ≥97%
2-Bromoisonicotinonitrile
Purity: 97% CAS No.: 10386-27-3 Molecular Formula: C6H3BrN2 Formula Weight: 183.01 Odour: Odourless Melting Point: 70-74° MDL No.: MFCD07367879
Formule: C₆H₃BrN₂
Smeltpunt: 70…74 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07367879
CAS nummer: 10386-27-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III