1-Butyl-3-methylimidazolium bromide ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
3-Butyl-1-methyl-1H-imidazol-3-ium bromide
H27201.18
H27201.06
H27201.18EA
118
EUR
H27201.18
H27201.06
1-Butyl-3-methylimidazolium bromide ≥99%
1-Butyl-3-methylimidazolium bromide
Purity: 99%
CAS No.: 85100-77-2
Molecular Formula: C8H15BrN2
Formula Weight: 219.12
Melting Point: 65-75°
MDL No.: MFCD03427611
Formule:
C₈H₁₅BrN₂ Smeltpunt: 65…75 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03427611 CAS nummer: 85100-77-2 |