2,6-Diisopropyl-N,N-dimethylaniline 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H27275.06 H27275.03
H27275.06EA 130 EUR
H27275.06 H27275.03
2,6-Diisopropyl-N,N-dimethylaniline 96%
2,6-Diisopropyl-N,N-dimethylaniline
Purity: 96% CAS No.: 2909-77-5 Molecular Formula: C14H23N Formula Weight: 205.34 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5005 Boiling Point: 86°/2.5mm UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00144978
Formule: C₁₄H₂₃N
MW: 205.34 g/mol
Kookpunt: 86 °C (2.5 mmHg)
Dichtheid: 0.873
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00144978
CAS nummer: 2909-77-5
UN: 2810
ADR: 6.1 III