2-Amino-5-bromopyrimidine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Bromopyrimidin-2-ylamine, 5-Bromopyrimidin-2-amine
H27291.03 H27291.06
H27291.03EA 21 EUR
H27291.03 H27291.06
2-Amino-5-bromopyrimidine 97%
2-Amino-5-bromopyrimidine
Purity: 97% CAS No.: 7752-82-1 Molecular Formula: C4H4BrN3 Formula Weight: 174.00 Melting Point: 232-234° MDL No.: MFCD00012341
Formule: C₄H₄BrN₃
Smeltpunt: 232…234 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012341
CAS nummer: 7752-82-1