1-Pentyl-4-iodobenzene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Iodopentylbenzene, 4-Pentyliodbenzol, 1-(4-Iodophenyl)pentane, 1-Iodo-4-pentylbenzene, 4-Pentyliodobenzene, 1-Iodo-4-n-pentylbenzene
H27356.09 H27356.03
H27356.09EA 148 EUR
H27356.09 H27356.03
1-Pentyl-4-iodobenzene ≥98%
1-Pentyl-4-iodobenzene
Purity: 98% CAS No.: 85017-60-3 Molecular Formula: C11H15I Formula Weight: 274.14 Flash Point: 110°(230°F) Boiling Point: 88°/1mm MDL No.: MFCD00079767
Formule: C₁₁H₁₅I
MW: 274.14 g/mol
Kookpunt: 88 °C (1 mmHg)
Dichtheid: 1.38
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00079767
CAS nummer: 85017-60-3