1-Ethyl-3-methylimidazolium ethylsulphate ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: EMIM ESU
H27571.18 H27571.30
H27571.18EA 66.3 EUR
H27571.18 H27571.30
1-Ethyl-3-methylimidazolium ethylsulphate ≥99%
1-Ethyl-3-methylimidazolium ethylsulphate
Purity: 99% CAS No.: 342573-75-5 Molecular Formula: C8H16N2O4S Formula Weight: 236.29 Flash Point: 162°(324°F) Melting Point: -30° MDL No.: MFCD06798189
Formule: C₈H₁₆N₂O₄S
Smeltpunt: < –30 °C
Dichtheid: 1,24
Vlampunt: 162 °C (324 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06798189
CAS nummer: 342573-75-5