3-Bromopyridine-2-carbonitrile ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Bromopicolinonitrile, 3-Bromo-2-cyanopyridine
H27632.03 H27632.06
H27632.03EA 79.4 EUR
H27632.03 H27632.06
3-Bromopyridine-2-carbonitrile ≥98%
3-Bromopyridine-2-carbonitrile
Purity: 98% CAS No.: 55758-02-6 Molecular Formula: C6H3BrN2 Formula Weight: 183.01 Melting Point: 96-99° Boiling Point: 120°/4mm MDL No.: MFCD02683288
Formule: C₆H₃BrN₂
Kookpunt: 120 °C (4 mmHg)
Smeltpunt: 96…99 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02683288
CAS nummer: 55758-02-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III