1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H27651.06
H27651.14
H27651.06EA
84.4
EUR
H27651.06
H27651.14
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride ≥98%
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
Purity: 98+%
CAS No.: 65039-09-0
Molecular Formula: C6H11ClN2
Formula Weight: 146.62
Flash Point: 186°(367°F)
Melting Point: 77-80°
MDL No.: MFCD00074843
Formule:
C₆H₁₁ClN₂ Smeltpunt: 77…80 °C Dichtheid: ∼1,1 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 186 °C (367 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00074843 CAS nummer: 65039-09-0 |