3-Bromo-p-toluonitrile ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H27806.14 H27806.06
H27806.14EA 129 EUR
H27806.14 H27806.06
3-Bromo-p-toluonitrile ≥97%
3-Bromo-p-toluonitrile
Purity: 97% CAS No.: 42872-74-2 Molecular Formula: C8H6BrN Formula Weight: 196.05 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 39-43° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD06797818
Formule: C₈H₆BrN
MW: 196.05 g/mol
Smeltpunt: 39…43 °C
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06797818
CAS nummer: 42872-74-2
UN: 3439
ADR: 6.1 III