1-Butyl-2,3-dimethylimidazoliumhexafluorophosphate ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1-Butyl-2,3-dimethyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate(V)
H27827.06
H27827.18
H27827.06EA
50.9
EUR
H27827.06
H27827.18
1-Butyl-2,3-dimethylimidazoliumhexafluorophosphate ≥99%
1-Butyl-2,3-dimethylimidazoliumhexafluorophosphate
Purity: 99%
CAS No.: 227617-70-1
Molecular Formula: C9H17F6N2P
Formula Weight: 298.21
Refractive Index: 1.423
Melting Point: 48-50°
MDL No.: MFCD03790877
Formule:
C₉H₁₇F₆N₂P Smeltpunt: 48…50 °C Dichtheid: 1,354 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03790877 CAS nummer: 227617-70-1 |