3-(3-Fluorophenyl)propionic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
3-(3-Fluorophenyl)propanoic acid
H27847.06
H27847.03
H27847.06EA
61.9
EUR
H27847.06
H27847.03
3-(3-Fluorophenyl)propionic acid ≥97%
3-(3-Fluorophenyl)propionic acid
Purity: 97%
CAS No.: 458-45-7
Molecular Formula: C9H9FO2
Formula Weight: 168.17
Flash Point: 110°(230°F)
Melting Point: 43-47°
Boiling Point: 125°/10mm
MDL No.: MFCD01310821
Formule:
C₉H₉FO₂ Kookpunt: 125 °C (10 mmHg) Smeltpunt: 43…47 °C Vlampunt: 110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01310821 CAS nummer: 458-45-7 |