2-Amino-6-chlorobenzothiazole 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-Chlorobenzothiazol-2-ylamine, 6-Chloro-1,3-benzothiazol-2-amine
H27877.06 H27877.14
H27877.06EA 35.9 EUR
H27877.06 H27877.14
2-Amino-6-chlorobenzothiazole 99%
2-Amino-6-chlorobenzothiazole
Purity: 99% CAS No.: 95-24-9 Molecular Formula: C7H5ClN2S Formula Weight: 184.64 Melting Point: 199-201° MDL No.: MFCD00053557
Formule: C₇H₅ClN₂S
Kookpunt: 344 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 199…201 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00053557
CAS nummer: 95-24-9
EINECS: 202-402-3