4-Chloro-m-anisidine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H28331.14
H28331.06
H28331.14EA
199
EUR
H28331.14
H28331.06
4-Chloro-m-anisidine ≥98%
4-Chloro-m-anisidine
Purity: 98%
CAS No.: 13726-14-2
Molecular Formula: C7H8ClNO
Formula Weight: 157.60
Odour: Characteristic
Melting Point: 78-81°
UN No.: 2233
MDL No.: MFCD00672967
Formule:
C₇H₈ClNO Smeltpunt: 78…81 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00672967 CAS nummer: 13726-14-2 UN: 2233 ADR: 6.1,III |