2-Amino-3-chloropyridine 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H30166.03
H30166.06
H30166.03EA
119
EUR
H30166.03
H30166.06
2-Amino-3-chloropyridine 95%
2-Amino-3-chloropyridine
Purity: 95%
CAS No.: 39620-04-7
Molecular Formula: C5H5ClN2
Formula Weight: 128.56
Melting Point: 59-62°
MDL No.: MFCD03541052
Formule:
C₅H₅ClN₂ Smeltpunt: 59…62 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03541052 CAS nummer: 39620-04-7 |