2-Acetyl-4-chlorothiophene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H30384.06 H30384.14
H30384.06EA 98.8 EUR
H30384.06 H30384.14
2-Acetyl-4-chlorothiophene ≥98%
2-Acetyl-4-chlorothiophene
Purity: 98+% CAS No.: 34730-20-6 Molecular Formula: C6H5ClOS Formula Weight: 160.62 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00082791
Formule: C₆H₅ClOS
Dichtheid: 1,334
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00082791
CAS nummer: 34730-20-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III