4-Ethylbenzyl alcohol ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (4-Ethylphenyl)methanol
H30459.03 H30459.06
H30459.03EA 39.5 EUR
H30459.03 H30459.06
4-Ethylbenzyl alcohol ≥99%
4-Ethylbenzyl alcohol
Purity: 99% CAS No.: 768-59-2 Molecular Formula: C9H12O Formula Weight: 136.19 Refractive Index: 1.5275 Boiling Point: 115-117°/9mm MDL No.: MFCD00004666
Formule: C₉H₁₂O
Kookpunt: 115…117 °C (9 mmHg)
Dichtheid: 1,028
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004666
CAS nummer: 768-59-2
EINECS: 292-198-8