2-Amino-6-fluoropyridine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H30629.03
H30629.06
H30629.03EA
77.4
EUR
H30629.03
H30629.06
2-Amino-6-fluoropyridine 97%
2-Amino-6-fluoropyridine
Purity: 97%
CAS No.: 1597-32-6
Molecular Formula: C5H5FN2
Formula Weight: 112.11
Odour: Characteristic
Melting Point: 58-62°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD04114200
Formule:
C₅H₅FN₂ Smeltpunt: 58…62 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04114200 CAS nummer: 1597-32-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |