2-Bromo-6-fluoropyridine ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H30924.03
H30924.06
H30924.03EA
83.3
EUR
H30924.03
H30924.06
2-Bromo-6-fluoropyridine ≥97%
2-Bromo-6-fluoropyridine
Purity: 97%
CAS No.: 144100-07-2
Molecular Formula: C5H3BrFN
Formula Weight: 175.99
Melting Point: 30-34°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD03095258
Formule:
C₅H₃BrFN Smeltpunt: 30…34 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03095258 CAS nummer: 144100-07-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |