4-Fluorophthalic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H31597.03
H31597.09
H31597.03EA
32.5
EUR
H31597.03
H31597.09
4-Fluorophthalic acid ≥98%
4-Fluorophthalic acid
Purity: 98%
CAS No.: 320-97-8
Molecular Formula: C8H5FO4
Formula Weight: 184.12
Odour: Odourless
Melting Point: 154-158°
MDL No.: MFCD06208213
Formule:
C₈H₅FO₄ Smeltpunt: 154…158 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD06208213 CAS nummer: 320-97-8 |