3-Fluoro-2-hydroxypyridine ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H31705.MD
H31705.03
H31705.06
H31705.MDEA
95
EUR
H31705.MD
H31705.03
H31705.06
3-Fluoro-2-hydroxypyridine ≥97%
3-Fluoro-2-hydroxypyridine
Purity: 97%
CAS No.: 1547-29-1
Molecular Formula: C5H4FNO
Formula Weight: 113.09
Odour: Odourless
Melting Point: 157-161°
MDL No.: MFCD03095042
Formule:
C₅H₄FNO MW: 113.09 g/mol Smeltpunt: 157…161 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03095042 CAS nummer: 1547-29-1 |