3-Chloro-5-fluorobenzyl alcohol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H32122.03
H32122.06
H32122.03EA
25.3
EUR
H32122.03
H32122.06
3-Chloro-5-fluorobenzyl alcohol ≥98%
3-Chloro-5-fluorobenzyl alcohol
Purity: 98+%
CAS No.: 79944-64-2
Molecular Formula: C7H6ClFO
Formula Weight: 160.58
Refractive Index: 1.5310
Formule:
C₇H₆ClFO Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03788554 CAS nummer: 79944-64-2 |