2-Bromo-6-chlorobenzoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H32269.03
H32269.06
H32269.03EA
31.1
EUR
H32269.03
H32269.06
2-Bromo-6-chlorobenzoic acid ≥98%
2-Bromo-6-chlorobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 93224-85-2
Molecular Formula: C7H4BrClO2
Formula Weight: 235.47
Melting Point: 148-150°
MDL No.: MFCD00672929
Formule:
C₇H₄BrClO₂ Smeltpunt: 148…150 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00672929 CAS nummer: 93224-85-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |